Läs mer
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 99%
Produktkod. 11477607
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477607 500 g 500g
11457607 25 g 25g
11467607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15672.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 148-53-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
o-vanillin har använts för att studera den lösningsmedelsfria reaktionen mellan o-vanillin och p-toluidin med hjälp av NMR, DSC och XRD analys. Den användes i syntesen av ny ligand för Fe(III) och Al(lII). Det används också i studien av mutagenes och som en syntetisk prekursor för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar o-vanillin
har använts för att studera den lösningsmedelsfria reaktionen mellan o-vanillin och p-toluidin med hjälp av NMR, DSC och XRD analys. Den användes i syntesen av ny ligand för Fe(III) och Al(lII). Det används också i studien av mutagenes och som en syntetisk prekursor för läkemedel.
Löslighet
Lösligheten i metanol är nästan transparent. Löslig i alkohol, metanol och dioxan (1g i 10 ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148-53-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00003322
InChI-nyckel JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxysalicylaldehyde, o-vanillin, 6-formylguaiacol, 2-vanillin, o-vanilline, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy, orthovanilline, 2-hydroxy-m-anisaldehyde, 6-formyl-2-methoxyphenol, 3-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 8991
ChEBI CHEBI:78339
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=CC(C=O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 40°C to 42°C
Kokpunkt 265°C to 266°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 471913
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.