Läs mer
2-Hydroxy-3-metoxybensoesyra, 98+%
Produktkod. 11391367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391367 5 g 5g
11301377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01658.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 877-22-5 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-22-5
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00002445
InChI-nyckel AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxysalicylic acid, o-vanillic acid, acide orthovanillique, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methoxy, m-anisic acid, 2-hydroxy, 3-hydroxy-m-anisic acid, unii-3j31y0e2im, 2-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxysalicyclic acid, 2-hydroxy-3-methoxy benzoic acid
PubChem CID 70140
ChEBI CHEBI:68496
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 151 °C till 152 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2209642
Formel vikt 168.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.