Läs mer
2-hydroxy-3-metylbensaldehyd, 98 %
Produktkod. 10492434 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10492434 1 g Glasflaska 1g
10152734 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10492434 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398540010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 824-42-0 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-42-0
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00040798
InChI-nyckel IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsalicylaldehyde, 2,3-cresotaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde, 3-methylsalicylic aldehyde, 3-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, hydroxy-3-methyl, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl, zlchem 747, pubchem14264, 2-formyl-6-methylphenol
PubChem CID 522777
ChEBI CHEBI:20110
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-metylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=CC(=C1O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Orange till gult
Densitet 1.1340g/mL, 1.134
Kokpunkt 203 °C till 205 °C (730,0 mmHg)
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H3(OH)CHO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.