Läs mer
2-hydroxy-3-metylbensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3 |
| Formel vikt | 136.0524 |