Läs mer
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16479326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479326 100 mg
1 options
Produktkod. 16479326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008150
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS 4026-18-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H10O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (846.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)C(O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Formel vikt 118.13
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation