Läs mer
2-Hydroxy-3-metylsmörsyra, TRC
Produktkod. 30400717
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30400717 5 g
1 options
Produktkod. 30400717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9465105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-3-methylbutyric Acid
CAS 4026-18-0
Molekylformel C5 H10 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 2-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (±)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid, (±)-2-Hydroxyisopentanoic acid, (±)-2-Hydroxyisovaleric acid, (±)-α-Hydroxyisovaleric acid, 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 2-Hydroxyisovaleric acid, 2-Oxyisovaleric acid, 3-Methyl-2-hydroxybutyric acid, DL-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, DL-2-Hydroxyisovaleric acid, DL-α-Hydroxyisovaleric acid, NSC 227884, dl-2-Hydroxyisovaleric acid, α-Hydroxyisovaleric acid, α-Hydroxyl-3-methylbutyric acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
LEDER CC(C)C(O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-3-metylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Formel vikt 118.063