Läs mer
2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 112.0524 |