Läs mer
(2-hydroxy-3-N,N,N-trimetylamino) propyl-beta-cyklodextrinklorid, TRC
Produktkod. 30397430
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397430 500 mg
30395124 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30397430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH977635500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C42 H70 nO35 . (C6 H15 O N Cl)n
Molekylvikt (g/mol) 1286.6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl-beta-cyclodextrin Chloride