Läs mer
2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid |
| CAS | 828-01-3 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| MDL-nummer | MFCD00065928 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C(O)C(O)CC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Procent renhet | 98% |