Läs mer
2-Hydroxy-3-phenylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-3-phenylpyrazine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13) |
| Formel vikt | 172.0637 |