Läs mer
2-Hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid, Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3N2O3/c1-18-8(17)6-3-2-5(4-7(6)16)9(14-15-9)10(11,12)13/h2-4,16H,1H3 |
| Formel vikt | 260.0409 |