Läs mer
2'-Hydroxy-4,4', 6'-trimethoxychalcone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3 |
| Formel vikt | 314.1154 |