Läs mer
2'-Hydroxy-4,4', 6'-trimethoxychalcone, TRC
Produktkod. 30398972
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398972 250 mg
30393878 500 mg
30395052 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30398972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH214235250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3420-72-2
Molekylformel C18 H18 O5
Molekylvikt (g/mol) 314.33
Synonym Flavokawain A (cis/trans mixture), Flavokavain A (cis/trans mixture)
IUPAC-namn 1-(2-hydroxy-4,6-dimetoxi-fenyl)-3-(4-metoxifenyl)prop-2-en-1-one
LEDER COc1ccc(C=CC(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3
Formel vikt 314.1154