Läs mer
2-Hydroxy-4’,5-diacetamido-diphenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4',5-diacetamido-diphenyl Ether |
| CAS | 2575516-61-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H16 N2 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(4-(5-acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide), Paracetamol Dimer 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-6-14(7-4-12)22-16-9-13(18-11(2)20)5-8-15(16)21/h3-9,21H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(Oc2cc(NC(=O)C)ccc2O)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[4-(5-acetamido-2-hydroxy-phenoxy)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.31 |
| Visa mer |