Läs mer
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10051740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10051740 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10051740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2';-Hydroxy-4';, 5';-dimethylacetophenone
CAS 36436-65-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69°C to 73°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H12O2
Linjär formel HOC6H2(CH3)2COCH3
MDL-nummer MFCD00002306
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, II, 122
Synonym 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
InChI-nyckel YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
IUPAC-namn 1-(2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 164.204
PubChem CID 118976
Formel vikt 164.2
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder