Läs mer
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 98%
Produktkod. 11410240
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410240 1 g 1g
11420240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50685.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36436-65-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
2'-Hydroxi-4',5'-dimetylacetofenon används vid framställning av chalkonderivat med antibakteriell aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Hydroxy-4′ ,5′ -dimetylacetofenon används vid framställning av chalkonderivat med antibakteriell aktivitet.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36436-65-4
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00002306
InChI-nyckel YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118976
IUPAC-namn 1-(2-hydroxi-4,5-dimetylfenyl)etanon
LEDER CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Smältpunkt 88°C to 90°C
Kvantitet 1 g
Synonym 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 164.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.