Läs mer
2'-hydroxi-4',6'-dimetoxiacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11421998
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421998 5 g 5g
11411998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14585.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-24-4 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
2'-Hydroxy-4',6'-dimetoxiacetofenon är en kemikalie med potentiella antibakteriella effekter och ureashämmande effekter såväl som syntesapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Hydroxy-4′ ,6′ -dimetoxiacetofenon är en kemikalie med potentiella antibakteriella effekter och ureashämmande effekter såväl som syntesapplikationer.
Löslighet
Löslig i het metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-24-4
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.20
MDL-nummer MFCD00017243
InChI-nyckel FBUBVLUPUDBFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthoxylin, 2'-hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone, brevifolin, xanthoxyline, 2-hydroxy-4,6-dimethoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl ethanone, brevifolin zanthoxylum, phloracetophenone dimethyl ether, brevifolin van, 1-2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 66654
ChEBI CHEBI:10070
IUPAC-namn 1-(2-hydroxi-4,6-dimetoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC(O)=C(C(C)=O)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Smältpunkt 80°C to 83°C
Kokpunkt 185°C (20 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1285013
Merck Index 14,10067
Löslighetsinformation Soluble in hot methanol.
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.