Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine |
| Smältpunkt | 202°C to 204°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 124.14 |
| Procent renhet | 97% |