Läs mer
2-Hydroxy-4-amino Butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-amino Butanoic Acid |
| CAS | 13477-53-7 |
| Molekylformel | C4H9NO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Amino-2-hydroxybutanoic Acid, (RS)-2-Hydroxy-GABA, (RS)-2-Hydroxy-gamma-aminobutyric Acid, 2-Hydroxy-gamma-aminobutyric Acid, 4-Amino-2-hydroxybutyric Acid, DL-4-Amino-2-hydroxybutanoic Acid, DL-4-Amino-2-hydroxybutyric Acid, HABAgamma-Amino-alpha-hydroxybutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8) |
| LEDER | NCCC(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-hydroxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vikt | 119.0582 |