Läs mer
2-Hydroxy-4-benzyloxyacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-benzyloxyacetophenone |
| CAS | 29682-12-0 |
| Molekylformel | C15H14O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanone, 1-[2-hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(benzyloxy)-2'-hydroxy- (6CI,8CI), 1-[2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Benzyloxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-[4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one, 2-Hydroxy-4-(benzyloxy)acetophenone, 2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)acetophenone, 2'-Hydroxy-4'-(benzyloxy)acetophenone, 4-Benzyloxy-2-hydroxy-1-acetophenone, 4-O-Benzylresacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxyacetophenone, 4'-(Benzyloxy)resacetophenone, NSC 211460, Resacetophenone 4-benzyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c1-11(16)14-8-7-13(9-15(14)17)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,17H,10H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1O |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vikt | 242.0943 |