Läs mer
2-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H |
| Formel vikt | 247.9334 |