Läs mer
2-Hydroxy-4-(metakryloyloxi)bensofenon, 99 %
Produktkod. 11470597
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470597 5 g 5g
11480597 25 g 25g
11490597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22445.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2035-72-5 | C17H14O4 | 282,295 g/mol
2-Hydroxi-4-(metakryloyloxi)bensofenon används i oftalmiska apparater, filmer, beläggningar och fibrer, kosmetiska preparat och toners.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 2-Hydroxi-4-(metakryloyloxi)bensofenon används
i oftalmiska apparater, filmer, beläggningar och fibrer, kosmetiska preparat och toners.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2035-72-5
Molekylformel C17H14O4
Molekylvikt (g/mol) 282.295
MDL-nummer MFCD00080561
InChI-nyckel IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl methacrylate, 4-methacryloxy-2-hydroxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxy benzophenone, methacrylic acid 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, 3-hydroxy-4-phenylcarbonyl phenyl 2-methylprop-2-enoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, acmc-20amfp, 2-hydroxy-4-methacryloxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxybenzophenone
PubChem CID 74856
IUPAC-namn (4-bensoyl-3-hydroxifenyl)-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Smältpunkt 77°C to 79°C
Densitet 1.18
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 282.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.