Läs mer
2'-Hydroxy-4'-metoxyacetofenon, 99 %
Product Code. 11439707
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11439707 100 g 100g
11419707 5 g 5g
11429707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11439707 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22173.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 552-41-0 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 552-41-0
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00008730
InChI-nyckel UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
PubChem CID 11092
ChEBI CHEBI:69581
IUPAC-namn 1-(2-hydroxi-4-metoxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Smältpunkt 48 °C till 50 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1282794
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.