Läs mer
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11489833
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489833 1 g 1g
11499833 5 g 5g
11409843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12971.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 673-22-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Det används vid syntes av Schiff-basligand. Det används som en reaktant i syntesen av LPA1R-antagonister som används vid hämning av LPA-inducerad proliferation och kontraktion av normala humana lungfibroblaster. Används även vid syntes av tyrosinkinas 6 proteinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används vid syntes av Schiff-basligand. Det används som en reaktant i syntesen av LPA1R-antagonister som används vid hämning av LPA-inducerad proliferation och kontraktion av normala humana lungfibroblaster. Används även vid syntes av tyrosinkinas 6 proteinashämmare.
Löslighet
Lösligheten i metanol är nästan transparent. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser och luft/syre. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 673-22-3
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00003327
InChI-nyckel WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy, 4-methoxysalicyaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde, o-hydroxy-p-methoxybenzaldehyde, p-anisaldehyde, 2-hydroxy, salicylaldehyde, 4-methoxy, 2-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-formyl-5-methoxyphenol, unii-2n395p88lw
PubChem CID 69600
IUPAC-namn 2-hydroxi-4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 40°C to 44°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1072443
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.