Läs mer
2-hydroxy-4-metoxibensaldehyd, 98 %
Beskrivning
Det används vid syntes av Schiff-basligand. Det används som en reaktant i syntesen av LPA1R-antagonister som används vid hämning av LPA-inducerad proliferation och kontraktion av normala humana lungfibroblaster. Används även vid syntes av tyrosinkinas 6 proteinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används vid syntes av Schiff-basligand. Det används som en reaktant i syntesen av LPA1R-antagonister som används vid hämning av LPA-inducerad proliferation och kontraktion av normala humana lungfibroblaster. Används även vid syntes av tyrosinkinas 6 proteinashämmare.
Löslighet
Lösligheten i metanol är nästan transparent. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser och luft/syre. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 40 °C till 44 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1072443 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Formel vikt | 152.15 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.