Läs mer
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Produktkod. 16419086
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16419086 100 mg
1 options
Produktkod. 16419086 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0445
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS 673-22-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (328.62 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (13.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=CC1=CC=C(OC)C=C1O
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism