Läs mer
2-Hydroxy-4-metoxybensoesyra, 98 %
Produktkod. 15461568
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461568 5 g 5g
15451568 1 g 1g
15471568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55345.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 2237-36-7 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2237-36-7
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00002450
InChI-nyckel MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxysalicylic acid, 2-hydroxy-p-anisic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy, 2-hydroxy-4-methoxybenzoes, 4-methoxysalicylicacid, pubchem18895, 4-methoxy salicylic acid, 4-methoxy-salicylic acid, acmc-1cs6b
PubChem CID 75231
IUPAC-namn 2-hydroxi-4-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 158°C to 159°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.