Läs mer
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16431969
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16431969 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16431969 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY75625
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
CAS 2237-36-7
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Methoxysalicylic Acid
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (297.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=C(O)C=C(OC)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid