Läs mer
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxybenzone phenyl-d5 |
| CAS | 1219798-54-5 |
| Molekylformel | C14 2H5 H7 O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-2,3,4,5,6-d5-, Oxybenzone-d5, Oxybenzone (phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)c2ccc(OC)cc2O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.27 |
| Formel vikt | 233.11 g/mol |
| Visa mer |