Läs mer
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5, TRC
Produktkod. 30135227
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135227 50 mg
17907309 10 mg
17928499 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30135227 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO86730650MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219798-54-5
Molekylformel C14 2H5 H7 O3
Molekylvikt (g/mol) 233.27
Synonym Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-2,3,4,5,6-d5-, Oxybenzone-d5, Oxybenzone (phenyl-D5)
IUPAC-namn (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(OC)cc2O)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxybenzone phenyl-d5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Formel vikt 233.11
Procent renhet >95%