Läs mer
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate, tech. 85%, may cont. up to 10% 2-propanol
Produktkod. 11333436
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333436 10 g 10g
11343436 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12912.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4065-45-6 | C14H12O6S | 308.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4065-45-6
Molekylformel C14H12O6S
Molekylvikt (g/mol) 308.30
MDL-nummer MFCD00024962
InChI-nyckel CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulisobenzone, benzophenone-4, sungard, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, benzophenone 4, uval, uvinul, benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy, sulisobenzona, sulisobenzonum
PubChem CID 19988
IUPAC-namn 5-bensoyl-4-hydroxi-2-metoxibensensulfonsyra
LEDER COC1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate
Smältpunkt 108°C to 112°C
Anteckningar om analysprocent får forts. upp till 10 % 2-propanol
Kvantitet 10 g
Beilstein 2889165
Merck Index 14,8983
Formel vikt 308.31 (Anhydrous)
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.