Läs mer
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30393798
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30393798 25 mg -
30402156 5 mg -
30397053 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30393798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH53145025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6628-37-1
Molekylformel C14 H11 O6 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 330.29
Synonym 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic Acid Sodium, Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy-, monosodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy-, sodium salt (7CI), 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sodium sulfonate, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid sodium salt, ASL 24ST, Benzophenone 5, Cyasorb UV 284, Sodium 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonate, Sodium 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonate, Sodium benzophenone-2-hydroxy-4-methoxy-5-sulfonate, Sulibenzone, Uvin 1MS40, Uvistat 1121
IUPAC-namn sodium;5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonate
LEDER [Na+].COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)[O-])C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic Acid Sodium
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O6S.Na/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9;/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formel vikt 330.0174