Läs mer
2-Hydroxy-4-metoxybensofenon, 98+%
Produktkod. 11473238
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473238 50 g 50g
11483238 250 g 250g
11463238 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17662.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228,247 g/mol
2-Hydroxy-4-metoxibensofenon används som ett bredbandsfilter i kosmetiska solskyddsprodukter för att skydda huden från solens skadliga effekter. Det fungerar som ett reagens vid gravimetrisk bestämning av koppar(II). Vidare används den vid framställning av poly[(2-hydroxi-4-metoxibensofenon)propylen], som är en polymerligand användbar för syntes av metall/ligandpolykelater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-Hydroxy-4-metoxibensofenon används som ett bredbandsfilter i kosmetiska solskyddsprodukter för att skydda huden från solens skadliga effekter. Det fungerar som ett reagens vid gravimetrisk bestämning av koppar(II). Vidare används den vid framställning av poly[(2-hydroxi-4-metoxibensofenon)propylen], som är en polymerligand användbar för syntes av metall/ligandpolykelater.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med baser, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-57-7
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.247
MDL-nummer MFCD00008387
InChI-nyckel DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
IUPAC-namn (2-hydroxi-4-metoxifenyl)-fenylmetanon
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Smältpunkt 62 °C till 65 °C
Densitet 1.3
Kokpunkt ∼150 °C (5 mmHg)
Flampunkt 216 °C (420 °F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1913145
Merck Index 14,6954
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 228.25
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.