Läs mer
2-Hydroxy-4-metoxybensofenon, 98 %
Produktkod. 13438328 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13438328 1 kg Glasflaska 1kg
10580551 5 g Glasflaska 5g
10285060 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13438328 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121360010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-57-7
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD00008387
InChI-nyckel DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
IUPAC-namn (2-hydroxy-4-metoxifyrenyl)-fenylmetanon
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >62,5 °C
Färg Vit till gul
Kokpunkt 150 °C till 160 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt >100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H3(OCH3)COC6H5
Kvantitet 1 kg
Beilstein 08,312
Merck Index 15,7053
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lätt lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 228.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.