Läs mer
2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11359875
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359875 5 g 5g
11349875 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19867.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21901-41-7
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.125
MDL-nummer MFCD00010690
InChI-nyckel AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
IUPAC-namn 4-metyl-5-nitro-lH-pyridin-2-on
LEDER CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
Smältpunkt 188°C to 190°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 136900
Formel vikt 154.13
Procent renhet 97%