Läs mer
2-hydroxi-4-metyl-5-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10617071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617071 1 g Glasflaska 1g
10760585 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319570010
Kemiska identifierare
CAS 21901-41-7
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.13
MDL-nummer MFCD00010690
InChI-nyckel AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
IUPAC-namn 4-metyl-5-nitro-lH-pyridin-2-on
LEDER CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 186°C to 190°C
Färg Gul till orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 154.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.