Läs mer
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, MedChemExpress
Produktkod. 16487816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16487816 100 mg
1 options
Produktkod. 16487816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY34204
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
CAS 6921-64-8
Färg Colorless to Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.17
Procent renhet 96.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid