Läs mer
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10783702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783702 25 g Glass bottle 25g
10017789 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10783702 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433140250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 698-27-1
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00799550
InChI-nyckel JODRRPJMQDFCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylaldehyde, 2,4-cresotaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl-benzaldehyde, 2-formyl-5-methylphenol, 4-methylsalicyclic aldehyde, unii-9n0s26g61j, 4-methyl salicylaldehyde, homosalicylaldehyde, m
PubChem CID 61200
IUPAC-namn 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde
LEDER CC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 59°C to 63°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 136.15
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.