Läs mer
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde, 97+%
Produktkod. 15456797
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456797 5 g 5g
15466797 25 g 25g
15476797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15456797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33909.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 698-27-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Mellanprodukten för syntes av flytande kristaller. Används även som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Mellanprodukten för syntes av flytande kristaller. Används även som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
olja, svagt löslig i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft, oxidationsmedel. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-27-1
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00799550
InChI-nyckel JODRRPJMQDFCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylaldehyde, 2,4-cresotaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl-benzaldehyde, 2-formyl-5-methylphenol, 4-methylsalicyclic aldehyde, unii-9n0s26g61j, 4-methyl salicylaldehyde, homosalicylaldehyde, m
PubChem CID 61200
IUPAC-namn 2-hydroxi-4-metylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kokpunkt 222°C to 223°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in oil,slightly soluble in water.
Formel vikt 136.15
Procent renhet ≥97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.