Läs mer
2-hydroxy-4-metylbensaldehyd, TRC
Produktkod. 30400737
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30400737 5 g
1 options
Produktkod. 30400737 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH5050205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS 698-27-1
Molekylformel C8H8O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3
LEDER Cc1ccc(C=O)c(O)c1
IUPAC-namn 2-hydroxy-4-metylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0524