Läs mer
2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4S.H3N/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);1H3 |
| Formel vikt | 205.0409 |