Läs mer
2-(((hydroxy-4-metyloktyl)oxy)karbonyl)cyklohexankarboxylsyra (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 17949264
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17949264 1 mg
17321820 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17949264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9497101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1637562-52-7
Molekylformel C17H30O5
Molekylvikt (g/mol) 314.42
Synonym 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, Mono-4-methyl-7-hydroxyoctyl Ester, 1-(7-Hydroxy-4-methyloctyl) 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Cyclohexane-1,2-dicarboxylate mono-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester
IUPAC-namn 2-(7-hydroxy-4-metyl-oktoxi) karbonylcyklohexanoxylsyra
LEDER CC(O)CCC(C)CCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, mono (7-hydroxy- 4-methyloctyl)ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H30O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h12-15,18H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vikt 314.2093
Procent renhet >95%