Läs mer
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11455906
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455906 100 g 100g
11445906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22255.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5348-51-6
Molekylformel C5H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 146.574
MDL-nummer MFCD00151347
InChI-nyckel FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hcl, 6-methylpyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hydro-chloride, 2 1h-pyrimidinone, 4-methyl-, monohydrochloride, 4-methyl-3-hydropyrimidin-2-one, chloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidinehydrochloride, zlchem 746, pubchem22005
PubChem CID 2723648
IUPAC-namn 6-methyl-1H-pyrimidin-2-one;hydrochloride
LEDER CC1=CC=NC(=O)N1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 3691454
Formel vikt 146.58
Procent renhet 97%