Läs mer
2-hydroxi-4-metylvalerinasyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456928
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456928 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15456928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60459.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 498-36-2 | C6H12O3 | 132,159 g/mol
2-Hydroxi-4-metylvaleriansyra används som näringsämnen, stabilisatorer, ytaktiva ämnen och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Hydroxy-4-metylvaleriansyra används som näringsämnen, stabilisatorer, ytaktiva ämnen och emulgeringsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten. (82 g/L) °vid 25 C.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en brunn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid
CAS 498-36-2
Smältpunkt 78 °C till 80 °C
Molekylformel C6H12O3
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(OH)CO2H
MDL-nummer MFCD00004246
Kvantitet 1 g
Synonym 2-hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-hydroxyisocaproic acid, leucic acid, dl-leucic acid, alpha-hydroxyisocaproic acid, leucinic acid, 2-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, dl-2-hydroxyisocaproic acid, leucate
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (82g/L) vid 25 °C.
InChI-nyckel LVRFTAZAXQPQHI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(C(=O)O)O
IUPAC-namn 2-hydroxi-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 132.159
PubChem CID 92779
ChEBI CHEBI:59783
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.