Läs mer
2-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-nitro-benzaldehyde |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)10/h1-4,10H |
| Formel vikt | 167.0219 |