Läs mer
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3 |
| Formel vikt | 326.1882 |