missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30457808
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457808 4 x 25 mg
30049232 25 mg
30049438 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30457808 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0604.0700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 84906-82-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H9 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)8-6-10(13)12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,13)
Lösningstyp Neat
LEDER COC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
IUPAC-namn methyl 2-hydroxyquinoline-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 203.19
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 203.0582 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.