Läs mer
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 58914-34-4 |
| Molekylformel | C8H5F3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethyl)salicyl Aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H |
| LEDER | Oc1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.12 |
| Formel vikt | 190.0242 |