Läs mer
2-Hydroxy-4-(trifluormetyl)pyrimidin, TRC
Produktkod. 30390541
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30390541 5 g
1 options
Produktkod. 30390541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9716005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 104048-92-2
Molekylformel C5 H3 F3 N2 O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
LEDER Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 164.09
Formel vikt 164.0197