Läs mer
2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl] bensoesyra, TRC
Produktkod. 30406685
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30406685 50 mg
1 options
Produktkod. 30406685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95397550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid
CAS 101949-49-9
Molekylformel C16H16O4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20)
LEDER CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl] bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 272.3
Formel vikt 272.1049